Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
VWR® Deckgläser, quadratisch | Avantor
VWR® Deckgläser, quadratisch
Katalognr. 631-0879
VWR® Deckgläser, quadratisch
Katalognr. 631-0879
Anbieter:  
VWR® Deckgläser, quadratisch
VWR® Deckgläser, quadratisch
Artikel gestrichen
Product Details & Documents
Aus reinweißem Glas der hydrolytischen Klasse 1 hergestellt.
  • Keine Blasen oder Schlieren
  • Gewaschen und poliert
Verpackung: In einer Kunststoffschachtel mit Scharnierdeckel.
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..