Extraction thimbles
46×165 mm
Katalognr. 537-0011
Anbieter: PRAT DUMAS
Direkt zu
Product Details & Documents
Pure cotton cellulose
- Neutral and free of fats and grease
- Moulded in one piece
- Very resistant to solvents
Applications include extraction of sludges, asphalt, foodstuffs and in the analysis and quality control of powders and dusts.
Technische Daten
- I-Ø×H:46×165 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..