AuftragsverfolgungKontakt
Mahlkugeln
Grinding ball, Gehärteter Stahl, 15 mm, MM 200/MM 400
  412-2926
Mahlkugeln
  412-2926
Mahlkugeln
Mahlkugeln
Grinding ball, Gehärteter Stahl, 15 mm, MM 200/MM 400
SFr. 5.60
1 * 1 ST
  • Ø:
    15 mm
  • Bezeichnung:
    Grinding ball
  • Material:
    Gehärteter Stahl
  • Seq:
    42
  • Zur Nutzung mit:
    MM 200/MM 400
Accessories
  •  
    Bezeichnung
    Material
    Ø
  • 412-0038
    Mahlkugeln
    Zirkonoxid
    20 mm
    1 * 1 ST - SFr. 150.00
  •  
    Bezeichnung
    Material
    Ø
  • 412-2866
    Mahlkugeln
    Wolframkarbid
    10 mm
    1 * 1 ST - SFr. 62.70
  •  
    Bezeichnung
    Material
    Ø
  • 412-2865
    Mahlkugeln
    Edelstahl
    10 mm
    1 * 1 ST - SFr. 4.50
  •  
    Bezeichnung
    Material
    Ø
  • 412-0036
    Mahlkugeln
    Edelstahl
    20 mm
    1 * 1 ST - SFr. 18.60
  •  
    Bezeichnung
    Material
    Ø
  • 412-2864
    Mahlkugeln
    Gehärteter Stahl
    10 mm
    1 * 1 ST - SFr. 3.20
  •  
    Bezeichnung
    Material
    Ø
  • 412-0079
    Mahlkugeln
    Achat
    10 mm
    1 * 1 ST - SFr. 18.10