AuftragsverfolgungKontakt
Overalls, Mutex2 | Avantor
Overalls, Mutex2
Weiß, 3XL
Katalognr. 113-1667
Anbieter:   HONEYWELL SAFETY
Overalls, Mutex2
Katalognr. 113-1667
Anbieter:  HONEYWELL SAFETY
Overalls, Mutex2
Overalls, Mutex2
Weiß, 3XL
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 ST
Product Details & Documents
Overall mit antistatischen Eigenschaften innen und außen ermöglicht das Tragen selbst bei Aktivitäten mit höchsten Anforderungen (Reinraumproduktion, Mikroelektronik, Hygienemaßnahmen). Das Vlies mit spezieller Membran, macht den Overall äußerst wasserabweisend.
  • Wasserabweisende, luftdurchlässige Membran bietet besten Komfort, auch bei längerem Tragen
  • Keine Naht an Armen und Schultern für zusätzlichen Schutz
  • Mit integrierter Abdeckung über extralangem Reißverschluss (820 mm)
  • Antistatische Oberfläche, innen und außen
  • Mit Kapuze und Gummizügen an Hand- und Fußgelenken
Farbe: Weiß
Zertifizierung: Typ 5/6, EN 13034, EN 14126, EN 1149-1, Kat. III
Technische Daten
  • Konfektionsgröße:
    3XL
  • Farbe:
    Weiß
  • Seq:
    06
  • Cat. No.:
    113-1667
  • Antistatisch:
    +
  • Einsatzbereiche / Verwendung:
    Reinraum|Labor
  • Gewicht:
    69 g/m²