AuftragsverfolgungKontakt
Jerricans, polyethlene | Avantor
Jerricans, polyethlene
10 l, 298×198×264 mm, Schwarz
Katalognr. DUEH5.09.010
Anbieter:   DUPERTHAL
Jerricans, polyethlene
Katalognr. DUEH5.09.010
Anbieter:  DUPERTHAL
Jerricans, polyethlene
Jerricans, polyethlene
10 l, 298×198×264 mm, Schwarz
Preis
SFr. 35.70
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PE, electrostatically conductive.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • Recyclable
Technische Daten
  • Kapazität:
    10 l
  • Farbe:
    Schwarz
  • B×T×H:
    298×198×264 mm
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Ø
    Verfügbarkeit
    Preis
  • DUEH5.08.001
    Einfüllöffnung
    Flammable liquids
    120 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 220.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • DUEH5.09.003
    Special pliers
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 9.60