Sample spoons, mini, SP Bel-Art
0,05 ml, PS
Katalognr. BELAF367210005
Anbieter: Bel-Art Products, a Part of SP
Direkt zu
Product Details & Documents
PS, white.
- Disposable, made from white high-impact PS
- Ideal for collecting specific small volumes of powders and other dry materials
- 0,10 / 0,50 / 1,0 ml models have a rounded bowl for easier emptying of the spoon and a thinner neck that minimises extra material collection
Documents
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
- Kapazität:0,05 ml
- Material:PS
- Seq:01
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..