AuftragsverfolgungKontakt
Filterpumpe | Avantor
Filterpumpe
Wasserstrahlpumpe 5720, mit Rückschlagventil, Gewindeanschluss G 3/8 für Hahn, auβen Ø: 16, 6 mm (230 g)
Katalognr. USBE5720
Anbieter:   USBECK Laborgeräte
Filterpumpe
Katalognr. USBE5720
Filterpumpe
Filterpumpe
Wasserstrahlpumpe 5720, mit Rückschlagventil, Gewindeanschluss G 3/8 für Hahn, auβen Ø: 16, 6 mm (230 g)
Preis
123.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Filterpumpe, messing, vernickelt.
  • Stabil und robust
  • Ein seitlicher Knopf ermöglicht die Verbindung mit einer Vakuumleitung mit einem Innendurchmesser von 8 mm
  • Mit oder ohne Rückschlagventil
  • Lieferung mit Wasseranschluss für Rohre mit einem Innendurchmesser von 14 mm oder Verschraubung für den Anschluss an einen Wasserhahn
  • Vakuummeter steht als Option für alle Modelle zur Verfügung
Dokumente
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Wasserstrahlpumpe 5720, mit Rückschlagventil, Gewindeanschluss G 3/8 für Hahn, auβen Ø: 16, 6 mm (230 g)
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 181-0121
    Wasserpump Manometer
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 102.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • USBE5741
    G 1/2 Wasserpumpanschluss
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 34.20