Muffen, globular
Zinkdruckguss, pulverbeschichtet, 13 mm
USBE2360
Bossheads made of zinc die-cast, either natural, powder coated or nickel plated.
- 35 mm Ø
- For rods up to 13 mm Ø
- Nickel plated hinged screws
Weight: 100 g
- Material:Zinkdruckguss, pulverbeschichtet
- Für Stab Ø:13 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.