AuftragsverfolgungKontakt
Sortimentskästen, PP
Sortimentskästen, PP
Sortimentskasten, mit Scharnierdeckel und 3×6 Unterteilungen, Anthrazit, 240×195×40 mm
Katalognr. SEMA1773
Anbieter:   SEMADENI
Sortimentskästen, PP
Katalognr. SEMA1773
Anbieter:  SEMADENI
Sortimentskästen, PP
Sortimentskästen, PP
Sortimentskasten, mit Scharnierdeckel und 3×6 Unterteilungen, Anthrazit, 240×195×40 mm
Preis
SFr. 27.70
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diese Sortimentskästen, aus PP, haben transparente, stabile Scharnierdeckel mit Schloss und manipulationssicheren Siegeln.
  • Robustes und stabiles Design
  • Alle Modelle können zusammen gestapelt werden
  • Deckel sitzt fest auf jedem Kasten, so kann der Inhalt sich beim Umstürzen nicht vermischen.
Technische Daten
  • Farbe:
    Anthrazit
  • Bezeichnung:
    Sortimentskasten, mit Scharnierdeckel und 3×6 Unterteilungen
  • Seq:
    04
  • B×T×H:
    240×195×40 mm