VWR®, Wägeschiffchen
10 ml, 100 mm
611-9196
Aus Borosilikatglas 3.3.
- Ideal zum Wiegen kleiner Probenmengen
- Pulver können durch den rohrförmigen Stiel der Wiegeschiffchen in ein Auffanggefäß gezapft oder gespült werden.
:
:
:
:
:
:
:
- Kapazität:10 ml
- Länge:100 mm
- Seq:03