Mikrofeinmühle, MF 10 basic
MF 10 basic Mikrofeinmühle, CH-Stecker
Katalognr. 412-1129
Anbieter: IKA
Direkt zu
Product Details & Documents
Kontinuierlich arbeitende Universalmühle mit leistungsstarkem Antrieb. Bei Verwendung der Mahlköpfe passiert das zerkleinerte Material ein auswechselbares Edelstahlsieb. Das Mahlgut kann mit einem NS 29 Normschliff-Gefäß aufgefangen werden.
- Leicht zu reinigende Arbeitsfläche aus Edelstahl
- Wahlweise zwei verschiedene Mahlköpfe am Antrieb einsetzbar
- Mahlköpfe leicht austauschbar
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 22
Certifications: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 22
Ordering information: Mahlköpfe und Siebe nicht im enthalten; erforderliches Zubehör muss separat bestellt werden.
Caution: * Abhängig vom Mahlgut
Documents
Technische Daten
- Bezeichnung:MF 10 basic Mikrofeinmühle, CH-Stecker
- Seq:03
- Cat. No.:412-1129
- Umfangsgeschwindigkeit:22,5 m/s (Schnitt)
31,4 m/s (Schlag) - Einschaltdauer ein/aus:120/30 min*
- B×T×H:320×300×380 mm
- Motorleistung Aufnahme/Abgabe:1000/500 W
- Überlastungsschutz:Ja
- Drehzahlbereich:3000–6500 min⁻¹
- Gewicht:9,7 kg
- Max. Kornaufgabegröße:15 mm (Schnitt)*
10 mm (Schlag)*
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungTypVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungTypVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungTypVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungTypVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungTypVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- 412-1132Prallmahlkopf aus Edelstahl zur Zerkleinerung von spröden, harten Materialien wie z.B. Mineralien oder Baustoffen bis Mohshärte 6Zur Zerkleinerung von spröden, harten Materialien wie Mineralien oder Baustoffen bis Mohshärte 6. Aufgabekorngröße max.10 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 4’820.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungTypVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- 412-1131Edelstahl-Schneid- und Mahlkopf zum Zerkleinern von faserigen Substanzen, z. B. Papier, Pflanzen, Kunststoffen und Materialien mit geringem spezifischem GewichtZerkleinerung von faserigen Substanzen, z. B. Papier, Pflanzen, Kunststoffen und Materialien mit geringem spezifischem Gewicht. Maximal 15 mm GranulateEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 5’290.00