AuftragsverfolgungKontakt
Single use needles | Avantor
Single use needles
Single use needles, standard, 23, 25 mm, 0,60 mm
Katalognr. POUL7.50016
Anbieter:   Poulten & Graf
Single use needles
Katalognr. POUL7.50016
Anbieter:  Poulten & Graf
Single use needles
Single use needles
Single use needles, standard, 23, 25 mm, 0,60 mm
Preis
SFr. 92.60
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Sterile single use needles made of non corroding steel.
Certifications: CE, ISO 7864.
Technische Daten
  • Ø:
    0,60 mm
  • Gauge:
    23
  • Bezeichnung:
    Single use needles, standard
  • Länge:
    25 mm