AuftragsverfolgungKontakt
Liquid samplers, SteriWare® | Avantor
Liquid samplers, SteriWare®
Jumbo-Pipette für niederviskose Flüssigkeiten, HDPE, 180 ml, 900 mm, 21 mm
Katalognr. 300-2008
Anbieter:   Sampling Systems
Liquid samplers, SteriWare®
Katalognr. 300-2008
Anbieter:  Sampling Systems
Liquid samplers, SteriWare®
Liquid samplers, SteriWare®
Jumbo-Pipette für niederviskose Flüssigkeiten, HDPE, 180 ml, 900 mm, 21 mm
Preis
SFr. 776.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 ST
Product Details & Documents
These disposable Jumbo pipettes are ideal for taking samples from low viscosity liquids. Made from 100% virgin HDPE.
  • Quick and easy to use
  • Colour-coded tip indicates which end to open and hold
  • Cross-contamination risk is eliminated - can be used straight from the bag
  • No cleaning is required before or after sampling
  • Available as gamma irradiated sterile (SAL 10⁻⁶)
  • Suitable for use in ATEX zones 0, 1 and 2 (450 and 900 mm lengths only)
Suitable for all industries (pharmaceutical, food, chemical, cosmetic, biotechnology etc).
Zertifizierung: FDA-konforme Qualität entspricht CFR 177.1520.
Technische Daten
  • Ø:
    21 mm
  • Kapazität:
    180 ml
  • Bezeichnung:
    Jumbo-Pipette für niederviskose Flüssigkeiten
  • Länge:
    900 mm
  • Material:
    HDPE
  • Seq:
    03