AuftragsverfolgungKontakt
Kryoboxen
Kryoboxen
without grid insert, -, Tissue culture tubes 15/50 ml, 148×148×128 mm
Catalog # NEOL2-7095
Supplier:   NEOLAB
Kryoboxen
Catalog # NEOL2-7095
Supplier:  NEOLAB
Kryoboxen
Kryoboxen
without grid insert, -, Tissue culture tubes 15/50 ml, 148×148×128 mm
Price
16.20 SFr.
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Cryo resistant cardboard.
  • Water repellent
  • Llid has a marking area on one of the sides
For storage of tissue culture tubes of 15 and 50 ml capacities for cryogenic deep freezers.
Specifications
  • Fächer:
    -
  • Für:
    Tissue culture tubes 15/50 ml
  • Außen B×T×H:
    148×148×128 mm
  • Bezeichnung:
    without grid insert
  • Seq:
    02
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Fächer
    Für Röhrchen
    Availability
    Price
  • NEOL2-7096
    Rastereinsatz für Kryoboxen
    5×5
    15 ml
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 2.20
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Fächer
    Für Röhrchen
    Availability
    Price
  • NEOL2-7098
    Rastereinsatz für Kryoboxen
    3×3
    50 ml
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 2.60