Boxen, mit Scharnierdeckel
ohne Etikettenhalter, 185×140×80 mm
Katalognr. SEMA0341
Anbieter: SEMADENI
Direkt zu
Product Details & Documents
Die praktische Fliptopbox Scharnierdose wird aus formstabilem Polypropylen hergestellt. Die Standardfarbe ist grau und die Serie umfasst insgesamt fünf verschiedene Grössen. Mit Deckel und Dose aus einem Stück, Schnappverschluss und Filmscharnier können Sie Ihre Kleinartikel sicher und fest verpacken.
- Schwere Boxen
- Starr und robust
- Stapelbar
- PP, grau
Technische Daten
- Typ:ohne Etikettenhalter
- B×T×H:185×140×80 mm