Probenfäschchen, Trident-Typ
Tall, 14,00 ml, 20×72 mm, Nein
Katalognr. MURRT101/V5
Anbieter: MURRAY S
Direkt zu
Product Details & Documents
Die Fläschchen bestehen aus Neutralglas mit PP-Schraubkappe Konzipiert für die verschiedensten Anwendungsmöglichkeiten in Labor, Produktion usw.
- Stabil und kostengünstig, toleriert mäßige Temperaturwechsel
- Schraubkappe mit folienbeschichtetem Einsatz für einen dichteren Verschluss
- Einfach Handhabung
Packaging: Aus produktionstechnischen Gründen ist es möglich, dass die Anzahl der Fläschchen in der Verpackung variiert.
Technische Daten
- Mit Deckel:Nein
- Ø×H:20×72 mm
- Kapazität:14,00 ml
- Bezeichnung:Tall
- Seq:15