Fläschchen, pathologisch
7 ml, , 20,0 mm, 43,0 mm, Bijou
215-3568
: MURRAY S
Kalk-Natron-Glas.
Fläschchen mit aufgesetzter weißer, Polypropylenkappe ohne Einsatz.
:
:
:
:
:
- Ext.Ø:20,0 mm
- Typ:Bijou
- Kapazität:7 ml
- Höhe:43,0 mm
- Seq:01