MultiScreenHTS Filterplatten mit Glasfaserfilter
MultiScreenHTS-Platten wurden speziell für den Hochdurchsatz an automatisierten Arbeitsstationen entwickelt. Die Wells sind einzeln versiegelt, um ungewollte Beeinflussung während der Inkubation zu verhindern. Der Unterablauf ist für den Zugang zu den Filtern abnehmbar. Filterplatten sind in 96- und 384-Well-Versionen mit einer großen Auswahl an Membranen und Kunststoffen erhältlich.
- Stabile Seitenwände verbessern die Handhabung
- Großzügige Flächen für Barcode-Etiketten sind vorhanden
Das Design der MultiScreen HTS+ Hi-Flow-Filterplatte verringert unspezifische Bindungen und reduziert die Variabilität von Hintergrund- und Signalintensitäten speziell für biochemische Screening-Assays.
Das ursprüngliche Multiwell-Design eignet sich für viele Anwendungen, bei denen der Filter in eine Testschale eingetaucht werden muss. Der leicht entfernbare Unterlauf und das einzigartige Plattendesign eignen sich ideal für Assays wie Elispot, PAMPA, Zellscreening (Migration, Invasion oder Chemotaxis) oder für die Topcount-Detektion.
:
:
:
- Anwendung:Receptor/ligand binding assays, sample preparation, enzyme assays with precipitation, DNA purification
- Anz. Wells:96
- Porengröße:1,0/0,65 µm
- Steril:-
- Farbe:Opak
- Bezeichnung:MultiScreenHTS-FB Platte, Filterfläche 0,26 cm²
- Material:Titan
- Seq:01
- Wellvolumen:50 - 250 μl
Accessories
- Bezeichnung
- Bezeichnung
- Bezeichnung
- Bezeichnung
- MILFMAVMXXA04MultiScreen vacuum manifold replacement gasket kit, for filters to drain, standard multiwell plate, deep-well plate, or undersized plate1 * 1 ST - SFr. 146.00
- Bezeichnung
- Bezeichnung
- Bezeichnung
- Bezeichnung
- Bezeichnung
- Bezeichnung
- Bezeichnung
- Bezeichnung
- Bezeichnung
- Bezeichnung
- Bezeichnung
- Bezeichnung
- Bezeichnung
- MILFMAVMXXA07MultiScreen vacuum control valve and tee assembly, features on/off, vacuum control valve1 * 1 ST - SFr. 476.00
- Bezeichnung
- MILFMSCPNUV4096-well MultiScreenHTS collection plate for UV analysis, non-sterile1 * 40 ST - SFr. 897.00
- Bezeichnung
- MILFMSSACCEPT0RMultiScreen® Acceptor plate, PP, clear, non-sterile for 96-well transport receiver plate1 * 1 ST - SFr. 993.00