AuftragsverfolgungKontakt
Schläuche, PVC
16,00 mm, 3,25 mm, 22,50 mm, 10 m
  MURRL800/07
 :   MURRAY S
Schläuche, PVC
  MURRL800/07
 :  MURRAY S
Schläuche, PVC
16,00 mm, 3,25 mm, 22,50 mm, 10 m
SFr. 101.00
1 * 1 ST
PVC, clear.
  • Very elastic grade
  • Non toxic
  • Can be sterilised up to 121 °C
This tubing is very flexible and will retain its bore on bending.
  • Schlauch Außen-Ø:
    22,50 mm
  • Schlauch Innen-Ø:
    16,00 mm
  • Wandstärke:
    3,25 mm
  • Länge:
    10 m