AuftragsverfolgungKontakt
Schläuche, PVC | Avantor
Schläuche, PVC
12,50 mm, 2,25 mm, 17,00 mm, 10 m
Katalognr. MURRL800/06
Anbieter:   MURRAY S
Schläuche, PVC
Katalognr. MURRL800/06
Anbieter:  MURRAY S
Schläuche, PVC
12,50 mm, 2,25 mm, 17,00 mm, 10 m
Preis
SFr. 69.10
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PVC, clear.
  • Very elastic grade
  • Non toxic
  • Can be sterilised up to 121 °C
This tubing is very flexible and will retain its bore on bending.
Technische Daten
  • Schlauch Außen-Ø:
    17,00 mm
  • Schlauch Innen-Ø:
    12,50 mm
  • Wandstärke:
    2,25 mm
  • Länge:
    10 m