AuftragsverfolgungKontakt
Brushes for test tubes | Avantor
Brushes for test tubes
12 mm, Draht, 175 mm
Katalognr. MURRL340/02
Anbieter:   MURRAY S
Brushes for test tubes
Katalognr. MURRL340/02
Anbieter:  MURRAY S
Brushes for test tubes
12 mm, Draht, 175 mm
Preis
30.10 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Test tube brushes with bristles on wire handle.
Technische Daten
  • Bürstenkopf Ø:
    12 mm
  • Stiel-/Griff-Material:
    Draht
  • Gesamtlänge:
    175 mm