AuftragsverfolgungKontakt
Hoffmann clips | Avantor
Hoffmann clips
32 mm
Katalognr. MURRL141/04
Anbieter:   MURRAY S
Hoffmann clips
Katalognr. MURRL141/04
Anbieter:  MURRAY S
Hoffmann clips
32 mm
Preis
SFr. 22.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Bunsen screw clip, nickel plated brass fitted with protection plate and hinged bottom bar.
  • Spanning width = Width of gate
Technische Daten
  • Spannweite:
    32 mm
  • Seq:
    04