Technical pH buffer solutions, HI 5000 series
1,00, ±0,01, 25 °C, 500 mL
Katalognr. HANNHI5001
Anbieter: Hanna
Direkt zu
Product Details & Documents
- Colour coded labels
- ±0,01 pH
Certifications: Technical buffer solutions with certificate.
Documents
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
Technische Daten
- VE:500 mL
- Referenztemperatur:25 °C
- pH Genauigkeit:±0,01
- pH-Wert:1,00