Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
VWR® Hichrom Last Drop™ Einlassfilter

VWR® Hichrom Last Drop™ Einlassfilter

Last Drop™-Einlassfilter, PTFE, 2,5 µm
Codice catalogo 554-7724
Nome del fornitore:   Avantor
VWR® Hichrom Last Drop™ Einlassfilter
Codice catalogo 554-7724
Nome del fornitore:  Avantor
VWR® Hichrom Last Drop™ Einlassfilter
VWR® Hichrom Last Drop™ Einlassfilter

Last Drop™-Einlassfilter, PTFE, 2,5 µm

Price
SFr. 118.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Der Last Drop™-Eluentenfilter verwendet ein flaches Element, das parallel zum Boden des Reservoirs sitzt, sodass der Filter das gesamte Eluent bis auf die letzten 2% ansaugen kann, ohne Luft in das System zu ziehen. Der Filter besteht aus einem Filterelement aus Edelstahl 316 oder PTFE in einem inerten Gehäuse.

  • Reduziert Lösungsmittelabfälle
  • Sollte für empfindliche Biochromatographie- Anwendungen verwendet werden

Certifications:

Accessories information:

Informazioni per l'ordine:

Informazioni per l'ordine: Jeder Filter wird mit einem universellen PEEK-Schlauchadapter geliefert.

Confezione:

Attenzione:

Servizi:

Specifiche
  • Porengröße:
    2,5 µm
  • Bezeichnung:
    Last Drop™-Einlassfilter
  • Material:
    PTFE
  • Seq:
    03
Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..