Spritzen
Spritze, Glas, Mittelpunktdüse, Luer-Slip, grad. 2,0 ml, 20 ml
Katalognr. 613-3003
Anbieter: MURRAY S
Direkt zu
Product Details & Documents
Glass syringes, without needles.
- Centre nozzle with Luer slip fitting
Technische Daten
- Kapazität:20 ml
- Bezeichnung:Spritze, Glas, Mittelpunktdüse, Luer-Slip, grad. 2,0 ml