AuftragsverfolgungKontakt
Spritzen
Spritzen
Spritze, Glas, Mittelpunktdüse, Luer-Slip, grad. 0,5 ml, 5 ml
Catalog # 613-3002
Supplier:   MURRAY S
Spritzen
Catalog # 613-3002
Supplier:  MURRAY S
Spritzen
Spritzen
Spritze, Glas, Mittelpunktdüse, Luer-Slip, grad. 0,5 ml, 5 ml
Price
SFr. 10.80
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Glass syringes, without needles.
  • Centre nozzle with Luer slip fitting
Specifications
  • Kapazität:
    5 ml
  • Bezeichnung:
    Spritze, Glas, Mittelpunktdüse, Luer-Slip, grad. 0,5 ml