AuftragsverfolgungKontakt
Glasbehälter | Avantor
Glasbehälter
Deckel, Edelstahl, kreisförmig mit glattem Rand, für Dosen mit A.Ø 200 mm
Katalognr. MURRG502/04
Anbieter:   MURRAY S
Glasbehälter
Katalognr. MURRG502/04
Anbieter:  MURRAY S
Glasbehälter
Deckel, Edelstahl, kreisförmig mit glattem Rand, für Dosen mit A.Ø 200 mm
Preis
58.50 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Glasbehälter, aus gegossenem Glas hergestellt, rund.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Deckel müssen separat bestellt werden
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Deckel, Edelstahl, kreisförmig mit glattem Rand, für Dosen mit A.Ø 200 mm