Glasbehälter
200 mm, 300 mm
Katalognr. MURRG500/10
Anbieter: MURRAY S
Direkt zu
Product Details & Documents
Glasbehälter, aus gegossenem Glas hergestellt, rund.
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Deckel müssen separat bestellt werden
Technische Daten
- Ext.Ø:200 mm
- Höhe:300 mm