Glasbehälter
150 mm, 250 mm
Katalognr. MURRG500/07
Anbieter: MURRAY S
Direkt zu
Product Details & Documents
Glasbehälter, aus gegossenem Glas hergestellt, rund.
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Deckel müssen separat bestellt werden
Technische Daten
- Ext.Ø:150 mm
- Höhe:250 mm