Glasbehälter
100 mm, 200 mm
Catalog # MURRG500/03
Supplier: MURRAY S
Jump to:
Product Details & Documents
Glasbehälter, aus gegossenem Glas hergestellt, rund.
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Deckel müssen separat bestellt werden
Specifications
- Ext.Ø:100 mm
- Höhe:200 mm
- Seq:05