Glasbehälter
100 mm, 150 mm
Katalognr. MURRG500/02
Anbieter: MURRAY S
Direkt zu
Product Details & Documents
Glasbehälter, aus gegossenem Glas hergestellt, rund.
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Deckel müssen separat bestellt werden
Technische Daten
- Ext.Ø:100 mm
- Höhe:150 mm
- Seq:03