Präparierbestecke
Product Details & Documents
Diese hochwertigen Präparierbestecke sind für den täglichen Gebrauch konzipiert. Sie unterliegen strengen Qualitätsverfahren bei der Fertigung und eignen sich daher für chirurgische Anwendungen.
Das Basic Set umfasst:
Zwei Skalpelle
Zwei Nadeln
Eine Sonde
Eine stumpfe Pinzette
Eine scharfe Pinzette
Eine feine Schere
Eine Schere mit stumpfer Spitze
Das Advanced Set umfasst:
Drei Skalpelle
Zwei Nadeln
Eine Sonde
Ein Schnittfänger
Eine stumpfe Pinzette
Eine scharfe Pinzette
Eine scharfe gebogene Pinzette
Eine feine Schere
Eine Schere mit stumpfer Spitze
Eine Sezierklinge
Technische Daten
- Bezeichnung:Präparierbesteck Advanced Set in PVC-Rolle, 13-teilig