AuftragsverfolgungKontakt
Präparierbestecke
Präparierbestecke
Präparierbesteck Basic Set in PVC-Rolle, 9-teilig
Catalog # 631-1092
Supplier:   MURRAY S
Präparierbestecke
Catalog # 631-1092
Supplier:  MURRAY S
Präparierbestecke
Präparierbestecke
Präparierbesteck Basic Set in PVC-Rolle, 9-teilig
Price
45.30 SFr.
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diese hochwertigen Präparierbestecke sind für den täglichen Gebrauch konzipiert. Sie unterliegen strengen Qualitätsverfahren bei der Fertigung und eignen sich daher für chirurgische Anwendungen.
Das Basic Set umfasst:
Zwei Skalpelle
Zwei Nadeln
Eine Sonde
Eine stumpfe Pinzette
Eine scharfe Pinzette
Eine feine Schere
Eine Schere mit stumpfer Spitze
Das Advanced Set umfasst:
Drei Skalpelle
Zwei Nadeln
Eine Sonde
Ein Schnittfänger
Eine stumpfe Pinzette
Eine scharfe Pinzette
Eine scharfe gebogene Pinzette
Eine feine Schere
Eine Schere mit stumpfer Spitze
Eine Sezierklinge
Specifications
  • Bezeichnung:
    Präparierbesteck Basic Set in PVC-Rolle, 9-teilig