Knochenscheren
Mit Schraubenfeder, 140 mm
233-0160
: MURRAY S
Karbonstahl, vernickelt. Mit Federgriffen und Verschlussklemme.
- Sehr gute Hitzebeständigkeit
- Einfache Reinigung
- Leichte und sichere Handhabung
- Bezeichnung:Mit Schraubenfeder
- Länge:140 mm
- Seq:02