pH buffer solutions, NIST traceable, Orion™
pH buffer in 475 ml bottle, 6,86, Plastic bottle, 475 mL
Nome del fornitore: Thermo Orion
pH buffer solutions, NIST traceable, Orion™
Codice catalogo ORIO910686
Nome del fornitore: Thermo Orion
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Perform accurate, reproducible pH calibrations with Orion™ pH buffers.
- NIST traceability
- Colour-coded solutions are available for ease of use and identification
Solutions are manufactured under ISO 9000 quality standards.
The kit includes 1 pint (475 ml) bottle each of pH 4,00 buffer, pH 7,00 buffer, pH 10,01 buffer and standard pH electrode storage solution and one pH electrode storage bottle.
Informazioni per l'ordine: Supplied in 475 ml or 60 ml bottles, with buffer/temperature tables to ensure more precise calibration.
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottosds_ORIO910104 sds_ORIO910105 sds_ORIO910107 sds_ORIO910110 sds_ORIO910112
Scheda di sicurezza
More
Specifiche
Specifiche
- Packung:Plastic bottle
- VE:475 mL
- Bezeichnung:pH buffer in 475 ml bottle
- pH-Wert:6,86
Specifiche
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..