Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Magnetrührscheiben | Avantor

Magnetrührscheiben

, 12,42 mm, 29,11 mm
Katalognr. KART779
Anbieter:   KARTELL
Magnetrührscheiben
Katalognr. KART779
Anbieter:  KARTELL
Magnetrührscheiben
Magnetrührscheiben

, 12,42 mm, 29,11 mm

Preis
SFr. 22.40
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

PTFE-beschichtete Magnetrührstäbe mit konvexer Form für optimale Zentrierung.

  • Effektives Rühren
  • Für Lebensmittel geeignet

 :

 :

 :

 :

Technische Daten
  • Ø:
    29,11 mm
  • Länge:
    12,42 mm
  • Seq:
    03