AuftragsverfolgungKontakt
Magnetrührscheiben
Magnetrührscheiben
, 9,92 mm, 19,76 mm
  KART778
 :   KARTELL
Magnetrührscheiben
  KART778
 :  KARTELL
Magnetrührscheiben
Magnetrührscheiben
, 9,92 mm, 19,76 mm
SFr. 14.30
1 * 1 ST
PTFE-beschichtete Magnetrührstäbe mit konvexer Form für optimale Zentrierung.
  • Effektives Rühren
  • Für Lebensmittel geeignet
Certifications:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
  • Ø:
    19,76 mm
  • Länge:
    9,92 mm
  • Seq:
    02