Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Magnetrührscheiben

Magnetrührscheiben

, 5,63 mm, 9,87 mm
Katalognr. KART777
Anbieter:   KARTELL
Magnetrührscheiben
Katalognr. KART777
Anbieter:  KARTELL
Magnetrührscheiben
Magnetrührscheiben

, 5,63 mm, 9,87 mm

Preis
SFr. 11.30
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

PTFE-beschichtete Magnetrührstäbe mit konvexer Form für optimale Zentrierung.

  • Effektives Rühren
  • Für Lebensmittel geeignet

Certifications:

Delivery information:

Packaging:

Caution:

Technische Daten
  • Ø:
    9,87 mm
  • Länge:
    5,63 mm
  • Seq:
    01
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.