Becher, niedrige Form
500 ml, , 122,39 mm, 80,5 mm
KART721
: KARTELL
PTFE, mit Ausguss.
- Exzellente Chemikalienbeständigkeit
- Temperaturbeständig von –200 bis +250 °C
- Flacher Boden für guten Wärmetransfer, zum Beispiel bei der Verwendung auf einer regulierten Heizplatte
Dickwandig, mit verstärktem Ausguss und besonders glatten Innenwänden zur Verhinderung von Kontamination. Antiadhäsiv. Geringe Gasdurchlässigkeit.
- Ext.Ø:80,5 mm
- Kapazität:500 ml
- Höhe:122,39 mm
- Seq:04