Filternutsche
4000 ml, 179 mm, 4
Katalognr. LENZ07195479
Anbieter: Lenz Laborglas
Direkt zu
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3.3
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit integrierter, gesinterter Glasfilterscheibe.
Dokumente
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE-Zertifikate
Technische Daten
- Platte Ø:179 mm
- Porosität:4
- Kapazität:4000 ml
- Seq:24