Filternutsche
125 ml, 60 mm, 2
Katalognr. LENZ07195240
Anbieter: Lenz Laborglas
Direkt zu
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3.3
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit integrierter, gesinterter Glasfilterscheibe.
Dokumente
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE-Zertifikate
Technische Daten
- Platte Ø:60 mm
- Porosität:2
- Kapazität:125 ml
- Seq:10