Filternutsche
4000 ml, 179 mm, 1
Catalog # LENZ07195179
Supplier: Lenz Laborglas
Jump to:
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3.3
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit integrierter, gesinterter Glasfilterscheibe.
Documents
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE Certificates
Specifications
- Platte Ø:179 mm
- Porosität:1
- Kapazität:4000 ml
- Seq:21