Mikro-Filternutsche
10 mm, 2, 2 ml, 6 mm
Katalognr. LENZ07190210
Anbieter: Lenz Laborglas
Direkt zu
Product Details & Documents
Filtertrichter, hergestellt aus Borosilikatglas 3.3 mit integrierter, gesinterter Glasfilterplatte.
- Zur Filtration sehr kleiner Volumina
- Besonders resistent gegen die meisten Chemikalien wie Lösungsmittel, Säuren und Laugen
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit
Dokumente
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE-Zertifikate
Technische Daten
- Platte Ø:10 mm
- Porosität:2
- Kapazität:2 ml
- Stiel A-Ø:6 mm