Mikro-Filternutsche
10 mm, 0, 2 ml, 6 mm
Catalog # LENZ07190010
Supplier: Lenz Laborglas
Jump to:
Product Details & Documents
Filtertrichter, hergestellt aus Borosilikatglas 3.3 mit integrierter, gesinterter Glasfilterplatte.
- Zur Filtration sehr kleiner Volumina
- Besonders resistent gegen die meisten Chemikalien wie Lösungsmittel, Säuren und Laugen
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit
Documents
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE Certificates
Specifications
- Platte Ø:10 mm
- Porosität:0
- Kapazität:2 ml
- Stiel A-Ø:6 mm