AuftragsverfolgungKontakt
Filtertiegel
50 ml, 3, 40 mm
  LENZ07185340
Filtertiegel
  LENZ07185340
Filtertiegel
Filtertiegel
50 ml, 3, 40 mm
SFr. 38.60
1 * 1 ST
Filtration crucibles made of high quality borosilicate glass 3,3.
  • Platte Ø:
    40 mm
  • Porosität:
    3
  • Kapazität:
    50 ml
  • Seq:
    11