Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Filtertiegel

30 ml, 3, 30 mm
Katalognr. LENZ07185330
Anbieter:   Lenz Laborglas
Filtertiegel
Katalognr. LENZ07185330
Anbieter:  Lenz Laborglas
Filtertiegel
Filtertiegel

30 ml, 3, 30 mm

Preis
SFr. 26.40
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Filtration crucibles made of high quality borosilicate glass 3,3.

Technische Daten
  • Platte Ø:
    30 mm
  • Porosität:
    3
  • Kapazität:
    30 ml
  • Seq:
    10