Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Filtertiegel | Avantor

Filtertiegel

50 ml, 2, 40 mm
Katalognr. LENZ07185240
Anbieter:   Lenz Laborglas
Filtertiegel
Katalognr. LENZ07185240
Anbieter:  Lenz Laborglas
Filtertiegel
Filtertiegel

50 ml, 2, 40 mm

Preis
SFr. 38.60
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Filtration crucibles made of high quality borosilicate glass 3,3.

Dokumente

Technische Daten
  • Platte Ø:
    40 mm
  • Porosität:
    2
  • Kapazität:
    50 ml
  • Seq:
    07
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..