Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Filtertiegel | Avantor

Filtertiegel

15 ml, 2, 23 mm
Katalognr. LENZ07185223
Anbieter:   Lenz Laborglas
Filtertiegel
Katalognr. LENZ07185223
Anbieter:  Lenz Laborglas
Filtertiegel
Filtertiegel

15 ml, 2, 23 mm

Preis
25.40 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Filtration crucibles made of high quality borosilicate glass 3,3.

Dokumente

Technische Daten
  • Platte Ø:
    23 mm
  • Porosität:
    2
  • Kapazität:
    15 ml
  • Seq:
    05