Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Filtertiegel | Avantor

Filtertiegel

8 ml, 2, 20 mm
Katalognr. LENZ07185220
Anbieter:   Lenz Laborglas
Filtertiegel
Katalognr. LENZ07185220
Anbieter:  Lenz Laborglas
Filtertiegel
Filtertiegel

8 ml, 2, 20 mm

Preis
SFr. 25.30
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Filtration crucibles made of high quality borosilicate glass 3,3.

Dokumente

Technische Daten
  • Platte Ø:
    20 mm
  • Porosität:
    2
  • Kapazität:
    8 ml
  • Seq:
    04
Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..