AuftragsverfolgungKontakt
Filterscheiben | Avantor
Filterscheiben
4, 20 mm
Katalognr. LENZ07180420
Anbieter:   Lenz Laborglas
Filterscheiben
Katalognr. LENZ07180420
Anbieter:  Lenz Laborglas
Filterscheiben
Filterscheiben
4, 20 mm
Preis
SFr. 72.10
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Glass filter discs centred with unfused rim.
Dokumente
Technische Daten
  • Ø:
    20 mm
  • Porosität:
    4
  • Seq:
    26